Fontos dokumentumok
M8570
Sigma-Aldrich
Methylated Control DNA
50 ng/μL
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
NA.55
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 ng/μL
szín
colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Fully methylated Jurkat DNA. 5-methyl-cytidine (5mC) content determined by mass spectrometry. See lot specific certificate of analysis or vial label for 5mC content of each lot.
Alkalmazás
Methylated Control DNA has been used as a negative control in bisulfite sequencing of embryonic genomic DNA.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Non-CpG methylation by DNMT3B facilitates REST binding and gene silencing in developing mouse hearts
Zhang D, et al.
Nucleic Acids Research, 45(6), 3102-3115 (2016)