Fontos dokumentumok
MOD50
Sigma-Aldrich
Imprint® DNA Modification Kit
For bisulfite DNA conversion & purification
Szinonimák:
Methylation-Specifc PCR preparation, bisulfite conversion kit, bisulphite modification
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
használat
sufficient for 50 reactions
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
The Imprint® DNA Modification Kit contains all of the reagents necessary for complete bisulfite conversion and subsequent purification of DNA samples. DNA is chemically denatured to allow bisulfite reagent to react specifically with single-stranded DNA, thereby deaminating cytosine and creating a uracil residue. Converted DNA is suitable for a variety of downstream applications including Methylation-Specifc PCR, methylation sequencing, and pyrosequencing, as well as methylation microarray.
Alkalmazás
Imprint® DNA Modification Kit has been used for bisulfite modification of DNA.
Tulajdonságok és előnyök
  • Only 50 picograms of DNA or 20 cells are required
  • Procedure takes less than 2 hours
  • Greater than 99% conversion rate
  • Extremely low degradation
  • Option of convenient one-step protocol
  • Consistent and reproducible Bisulfite Modification
  • Can be used with genomic, endonuclease digested, and FFPE DNA
Tárolás és stabilitás
All components can be stored at room temperature. Each vial of DNA Modification Powder is sufficient for ten DNA modifications. Once dissolved, the solution can be stored at -20 °C for one week, kept away from light. Before use, the frozen solution must be thawed at room temperature and vortexed for two minutes.
Jogi információk
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • T3566Clear-view Snap-Cap microtubes, size 1.5 mL, naturalBiztonsági adatlap
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The elephant shark methylome reveals conservation of epigenetic regulation across jawed vertebrates
Peat JR, et al.
F1000Research (2017)
Susanne Edelmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1675, 45-60 (2017-10-21)
Bisulfite sequencing (BS-seq) enables the detection of DNA methylation at cytosine residues (5mC) at single-nucleotide resolution. For many applications, a limiting factor of conventional BS-seq protocols is the high amount of DNA required, since the treatment with bisulfite causes severe
M Y Follo et al.
Leukemia, 26(5), 943-950 (2011-10-29)
Phosphoinositide-phospholipase C (PI-PLC) beta1 can be considered a specific target for demethylating therapy in high-risk myelodysplastic syndrome (MDS) patients, as azacitidine treatment has been associated with a PI-PLCbeta1-specific promoter demethylation, and induction of PI-PLCbeta1 gene and protein expression. However, little
Sarah Rose Huffman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 925, 201-209 (2012-08-22)
Researchers whose experimental models are mammalian oocytes and preimplantation embryos are often limited by the yield of nucleic acids that can be isolated from such a small sample size. In addition, the limited number of cells from these types of
Julian R Peat et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1708, 161-169 (2017-12-11)
The epigenetic mark 5-methylcytosine confers heritable regulation of gene expression that can be dynamically modulated during transitions in cell fate. With the development of high-throughput sequencing technologies, it is now possible to obtain comprehensive genome-wide maps of the mammalian DNA
Cikkek
Bisulfite treatment distinguishes methylated DNA in gene methylation studies, exploiting the stability of methylated cytosine.
Protocols
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
Related Content
The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.