Fontos dokumentumok
M4074
Mometasone furoate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(11β,16α)-9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +50 to +60°, c = 0.5 in methanol
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Schering Plough
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5ccco5)C(=O)CCl
InChI
1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.