Fontos dokumentumok
M7802
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated/monophosphorylated (Phosphothreonine ERK-1&2) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone ERK-PT115, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ERK-PT115, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
faj reaktivitás
rat, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using extract of a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunochemistry
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)