Fontos dokumentumok
M0696
Anti-MNK2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GPRK7, Anti-MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2, Anti-MKNK2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
rat (predicted), human, mouse (predicted)
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 2-5 μg/mL using paraformadehyde fixed HEK-293T cells transfected with human MNK2
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells transfected with human MNK2
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells transfected with human MNK2
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MKNK2(2872)
mouse ... Mknk2(17347)
rat ... Mknk2(299618)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás