Fontos dokumentumok
L0159
Anti-Luciferase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Luciferase Antibody, Firefly Luciferase Antibody, Luciferase Antibody, Luciferase Antibody - Anti-Luciferase antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using eukaryotic cells transfected with a plasmid bearing the luciferase gene
western blot: 1:10,000 using purified Luciferase
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Luciferase has become one of the more widely used reporter enzymes. The reporter plasmid contains the gene from the firefly Photinus pyralis. The enzyme catalyzes a bioluminescent reaction which requires the substrate luciferin as well as Mg+2 and ATP. Mixing these reagents with the cell extract containing luciferase results in a flash of light that decays rapidly. This light can be detected by a luminometer. The total light emission is proportional to the luciferase activity of the sample. The luciferase assay is fast and sensitive and does not require a radioactive substrate as in the CAT assay. A disadvantage of the luciferase assay is that it requires a rather expensive instrument, the luminometer, to measure enzyme activity.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)