Fontos dokumentumok
I7638
Indoxyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -80.0±5.0
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H15NO7/c16-9-10(17)12(13(19)20)22-14(11(9)18)21-8-5-15-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-12,14-18H,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUYNOZVWCFXSNE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.