Fontos dokumentumok
I4758
Iminodiacetic acid Agarose
saline suspension
Szinonimák:
IDA Resin
About This Item
Javasolt termékek
Forma
saline suspension
Minőségi szint
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
epoxy
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
12 atoms
kapacitás
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)