Fontos dokumentumok
HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.01
material
acrylic
clear
Jellemzők
to hold 4 pipette(s)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS206204
H × Sz × Ma
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Általános leírás
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Tulajdonságok és előnyök
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands