Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 EA
19 600,00 Ft
19 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20162A
szín
blue
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | HS120575 | 1.09440 | Z689971 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20162A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120575 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| color blue | color - | color - | color - |
Általános leírás
Conveniently holds 3 pipettors. An extension to the Clamp-ette family of pipetting aids. This innovative product clamps down securely to table tops or benches and holds most major brands of pipettors. The Tri-Clamp-ette provides the flexibility of housing expensive pipettors practically anywhere in the lab. A screw on each end of the product provides a safe hold with just a few easy turns. Available in blue, red, or purple.
Jogi információk
Clamp-ette is a trademark of Heathrow Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?