Fontos dokumentumok
HS206203
Pipette Stand
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.01
material
acrylic
clear
Jellemzők
to hold 3 pipette(s)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS206203
H × Sz × Ma
153 mm × 172 mm × 206.4 mm
Általános leírás
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Tulajdonságok és előnyök
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)