Fontos dokumentumok
HS20613E
Pipette Stand
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.01
material
acrylic
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Jellemzők
to hold (pipettes)
to hold 6 pipette(s)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20613E
H × Sz × Ma
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Általános leírás
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Tulajdonságok és előnyök
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands