Fontos dokumentumok
HS120639
Reagent Reservoir
capacity 10 mL, polystyrene, sterile; electron beam irradiated, pack of 100 (individually wrapped)
Szinonimák:
Solution Reservoir
Méret kiválasztása
100 EACH
47 460,00 Ft
47 460,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EACH
47 460,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121522
NACRES:
NB.01
47 460,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
V-bottom bottom
polystyrene
sterilitás
sterile; electron beam irradiated
kiszerelés
pack of 100 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific 120639
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. Graduation markingson the top edge and inner walls allows measurements of liquid to be easily identified and reduces waste of expensive reagents. Pour-off spouts design on all four corners enables easy spill-free pouring and reduces chance of dripping.
Tulajdonságok és előnyök
  • Trough design with a “v” shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
  • Disposable
  • Design Patent Pending
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)