AXYRESV25S
Reservoir
capacity 25 mL, sterile
Szinonimák:
Liquid Reservoir, Reservoir Container, Storage Reservoir
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121522
NACRES:
NB.13
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc
Corning
kapacitás
25 mL
Általános leírás
- Axygen® reagent reservoirs are optimized for use with multichannel pipettors.
- The pour-off spouts on each corner and the sharp "V" bottom design facilitate maximum sample retrieval.
Jogi információk
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)