Fontos dokumentumok
HS120519
True North cardboard cryogenic vial storage box
Holds 25 x 2 mL tubes, pk of 10
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.12
Jellemzők
Holds 25 x 2 mL tubes
kiszerelés
pk of 10
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120519
technika/technikák
cryopreservation: suitable
lyuk átmérő
14 mm
Általános leírás
Cardboard Vial Tube Storage Box
  • Wells: 25
  • Well Diameter: 50mm
  • LxWxH: 3.4 x 3.4 x 1.5
  • Two-piece set-up boxes with finger holds
  • Made from paper coated cardboard
  • Designed for standard 2.0 mL cryogenic tubes
  • Partitions are included
  • Color: Blue
  • UOM: 10 ea/pk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)