HPA076123
Anti-LOR
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200-1:500
immunogén szekvencia
SGSGYVSSQQVTQTSCAPQPSYGGGSS
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LOR(4014)
Immunogen
Sequence
SGSGYVSSQQVTQTSCAPQPSYGGGSS