MABF3228
Anti-Complement C3/C3b Antibody, clone 10C7
Szinonimák:
PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10C7, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 187.15 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... C3(718)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by ELISA with purified native Human Complement C3
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected Human Complement C3, but not Complement C4 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in ELISA applications (Whipple, E.C., et al. (2007). Mol Immunol. 44(4):377-88).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C3/C3b in Flow Cytometry applications (Sharma, S., et al. (2020). Front Immunol.11:462).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1