Fontos dokumentumok
H2662
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (KG-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HD7, Anti-HD7A, Anti-HDAC7A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~105 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
indirect immunofluorescence: 1:50 using rat NRK cells
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- indirect immunofluorescene
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)