Fontos dokumentumok
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
purified, soluble
Forma
liquid
specifikus aktivitás
3-56 units/mg protein
molekulatömeg
54423.1 g/mol
koncentráció
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP2C9(1559)
Általános leírás
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Egység definíció
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)