Fontos dokumentumok
TURB500
Supelco
Turbidity 500 NTU Calibration Standard - Formazin
certified reference material
Szinonimák:
Turbidity Calibration Standard (500 NTU)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
certificate is enclosed in each package
gyártó/kereskedő neve
RTC TURB500-100
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
This CRM can be used to calibrate and validate all types of laboratory turbidity meters in the 500 Nephelometric Turbidity Unit (NTU).
Tulajdonságok és előnyök
  • Gravimetrically prepared standard, verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to the SI and higher order standards from NIST
  • Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
  • Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
  • Available in high-density polyethylene bottles of volumes 100 and 500 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
  • Prepared using deionized water as a solvent
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)