Fontos dokumentumok
GW22461F
Anti-Interleukin-2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Genway 15-288-22461F
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1