GE29-0485-76
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 29-0485-76, pack of 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29-0485-76
elérhetőség
not available in North America
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High binding capacitiy of 20 mg IgG/mL medium and fast kinetics.
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Designed for use with syringe, pump, or chromatography system such as ÄKTA design or FPLC System.
- Stable over pH 3 to 9 for use, and 2 to 10 for cleaning.
- Robust, easy-to-use method.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
Ez az oldal bemutatja, hogyan lehet az IgG antitesteket affinity kromatográfiával elválasztani a Cytiva HiTrap® Protein G HP oszlopok segítségével.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
Protocols
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.