GE28-9031-34
Protein G High Performance Spintrap™
Cytiva 28-9031-34, pack of 16 columns
Szinonimák:
Protein G Column
About This Item
Javasolt termékek
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 16 columns
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9031-34
tárolási körülmény
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Mátrix
highly cross-linked 6% agarose
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning
2-9
Működési tartomány
3-9
kapacitás
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
>1 mg binding capacity(human IgG/column)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
There is also a protocol for efficient, small-scale purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatants in less than 20 min. No pretreatment of the sample is required.
Tulajdonságok és előnyök
- For simple, small-scale purification of antibodies or enrichment of specific Proteins in prepacked spin columns that are ready to use.
- Classic and cross-link protocols provide flexibility.
- Elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows.
- Fast binding kinetics and high capacity provides high yield.
- Prepacked with Protein G Sepharose™ High Performance for coupling of antibodies of IgG subclasses.
- Easy scale-up with HiTrap® Protein G HP prepacked columns.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protocols
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G HP SpinTrap™/Ab SpinTrap™ from Cytiva.