GE17-1128-01
MAbtrap® Kit
Cytiva 17-1128-01, pkg of 1 kit
About This Item
Javasolt termékek
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1128-01
tárolási körülmény
(20% Ethanol)
parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
ágyméret
7 mm × 25 mm
ágytérfogat
1 mL
oszlop belső átmérő
7 mm
Mátrix
highly cross-linked 6% agarose
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning
2-9
Működési tartomány
3-9
kapacitás
>1 mg binding capacity (lgG/column)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient kit for purification of IgG from monoclonal and polyclonal material using a syringe in less than 15 min.
- Kit contains one HiTrap® Protein G HP column prepacked with Protein G Sepharose™ High Performance and enough buffer concentrate for 20 preparations with a syringe.
- MAbTrap® Kit contains everything necessary to perform a complete one-step purification without using complex equipment.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
Ez az oldal bemutatja, hogyan lehet az IgG antitesteket affinity kromatográfiával elválasztani a Cytiva HiTrap® Protein G HP oszlopok segítségével.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.