GE17-0554-02
Agarose NA
Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
Szinonimák:
Agarose gel
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 100 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0554-02
szín
White
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
For preparative work, an Agarose with Low gelling temperature should be used. Agarose Prep has Low melting and gelling points.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly suitable for DNA/RNA applications.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
Related Content
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels