Fontos dokumentumok
AGRMP-RO
Roche
Agarose MP
powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Szinonimák:
agarose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (seaweed)
leírás
multipurpose agarose
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 g (11388983001)
pkg of 500 g (11388991001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szennyeződések
0.090 sulphate
szín
white
mp
38 °C
oldhatóság
water: 10 g/L at 80 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
20-25°C
SMILES string
Canonical SMILES: C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High Gel Strength: Agarose MP gels exhibit great strength, even at low concentrations. This ensures sturdy gels for robust performance in electrophoresis.
- Versatile Applications: Agarose MP aids in the analysis of various samples, including high molecular weight molecules.
- Rapid Migration without restriction: Even at low concentrations agarose MP gels facilitate the rapid migration of large DNA molecules without significant restriction, resulting in efficient separation.
- Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) Compatibility: Agarose MP is ideal for PFGE as it enables short separation times for large DNA molecules while maintaining the high resolution required for effective analysis.
Minőség
Absence of RNase: none detected according to the current Quality Control procedures.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?