GE17-0200-01
QAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0200-01, pack of 100 g
About This Item
Javasolt termékek
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
Jellemzők
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
kiszerelés
pack of 100 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0200-01
tárolási körülmény
dry media
matrix
cross-linked dextran
részecskeméret
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
working range
2-12
kapacitás
binding capacity
alkalmasság
none detected for bioprocess medium
Általános leírás
Alkalmazás
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Tulajdonságok és előnyök
- Strong anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Protocols
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Related Content
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.