Merck
Q50120
QAE Sephadex® A-50 chloride form
Szinonimák:
Diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl Sephadex®
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
47101511
NACRES:
NA.56
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyöngyméret
40-125 μm (dry)
Minőségi szint
pórusméret
~200,000 Da exclusion limit
működési pH
2-10
kapacitás
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
kompatibilitás
mode of use strong anion exchange chromatography
Általános leírás
Q50120-100G′s updated product number is GE17-0200-01
Alkalmazás
QAE Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography, anion exchange media, resins and separation media. QAE Sephadex® has been used to develop methods to detect copper in water samples, resveratrol in beer, and indomethacin in both pharmaceuticals and urine samples.
Jogi információk
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F Taylor et al.
Blood, 78(2), 357-363 (1991-07-15)
Activated protein C is a plasma anticoagulant. For activated protein C to function as an anticoagulant, it must form a complex with protein S. Protein S anticoagulant activity is neutralized by formation of a reversible complex with C4b binding protein
Purification and properties of protein methylase II.
S Kim
Archives of biochemistry and biophysics, 157(2), 476-484 (1973-08-01)
E B Nickbarg et al.
Biochemistry, 27(16), 5939-5947 (1988-08-09)
Triosephosphate isomerase from bakers' yeast, expressed in Escherichia coli strain DF502(p12), has been purified to homogeneity. The kinetics of the reaction in each direction have been determined at pH 7.5 and 30 degrees C. Deuterium substitution at the C-2 position
Lucía Molina-García et al.
Journal of AOAC International, 93(5), 1443-1449 (2010-12-15)
A selective and sensitive method based on coupling of sequential injection analysis (SIA) and optosensing was developed and applied to the determination of indomethacin in pharmaceutical and urinary samples. After alkaline hydrolysis, the fluorescent product generated from indomethacin is inserted
Lucía Molina-García et al.
Talanta, 83(3), 850-856 (2010-12-15)
Resveratrol (3,5,4'-trihydroxystilbene) is a phytoalexin that plays a central role in the human diet because of its antioxidant, anticarcinogenic and antimutagenic properties. This paper shows the development of a multicommuted optosensing device for the determination of resveratrol in beer. The