Fontos dokumentumok
GBL664204
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, No PSA
wells, 1 (Round, 20mm diamter, 1.6mm depth)
Szinonimák:
Nonadhesive reagent isolators, autoclavable slide chambers, removable hydrophobic barrier
Méret kiválasztása
25 EA
41 900,00 Ft
41 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 EA
41 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.13
41 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
red silicone
Jellemzők
wells 1 (Round, 20mm diamter, 1.6mm depth)
kiszerelés
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 664204
külső H × Sz
25 mm × 25 mm
lyukak
1
Általános leírás
Silicone Isolators allow researchers to isolate specimens using removable hydrophobic barriers. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides. Isolators are available in red silicone thickness 0.5 to 2.5mm pre-cut or as sheet material with or without secure seal clean adhesive on one or both surfaces. Nonadhesive isolators are autoclavable and reusable.
Silicone Isolators remain sealed to smooth surfaces during washing steps. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended. Each seal design is also available in CultureWell "water-clear" silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications. Closed chambers may be formed using flexible RNase free, HybriSlip covers. Recommended use temperature is -62°C to 218°C.
Alkalmazás
Single molecule spectroscopy
Live-cell imaging
Microscoscopy
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)