Merck
GBL620002
Grace Bio-Labs SecureSeal adhesive sheets
thickness 0.24 mm , double sided, diam. 7.25 in. × 10 in.
Szinonimák:
silicone sheet with double sided adhesive
Méret kiválasztása
1 EA
25 600,00 Ft
25 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
25 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.22
25 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
colorless
silicone/adhesive
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 620002
Átmérő
7.25 in. × 10 in.
vastagság
0.24 mm , double sided
Általános leírás
Grace Bio-Labs SecureSeal adhesive sheets are made up of SecureSeal adhesive, which is used to make HybriWell and SecureSeal incubation chambers. It has a thin, double-sided tape on a non-woven carrier, a clear, polyester liner on one surface, and a white clay-coated paper on the other. SecureSeal sheets are available in various thicknesses.
These adhesive sheets are made using the same SecureSeal adhesive as is used to make HybriWell and SecureSeal Incubation Chambers. Thin, double-sided tape on a non-woven carrier. Clear, polyester liner on one surface, white clay coated paper on the other. SecureSeal Sheets consist of various thickness to choose from. These double sided adhesive sheets measure 7 x 10 inches.
Jogi információk
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)