GBL246824
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
well size 24, Square, With Stainless Steel Spring Clips
Szinonimák:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
black silicone (Acrylic tray)
Jellemzők
Includes Tray and Cover, 10 Seal Strips, and 1 Applicator
Square, With Stainless Steel Spring Clips
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 246824
lyukméret
24
Általános leírás
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)