Fontos dokumentumok
GBL103259
Grace Bio-Labs CultureWell removal tool
for removable chambered coverglass
Szinonimák:
chambered coverglass
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.22
material
acrylic
blue
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 103259
külső méret
53 mm × 100 mm
Általános leírás
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
Jogi információk
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)