Fontos dokumentumok
F0402
Sigma-Aldrich
Nalgene® baffled shake flask
flask capacity 1,000 mL, Straight neck
Szinonimák:
cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.22
material
straight neck transparent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
leírás
Autoclavable
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 4110-1000
lombikkapacitás
1,000 mL
lombik hasznos térfogata
1,000 mL
nyakátmérő
30.5 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
These reusable flasks provide an alternative to fragile glass flasks with no apparent difference in growth curves of E. coli or S. cerevisiae. Baffles improve mixing and aeration.
Tulajdonságok és előnyök
  • Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
  • Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
  • Graduated - for determining accurate fluid levels.
  • Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)