Fontos dokumentumok
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.78
Jellemzők
to hold 6 x 5 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific 120623
parameter
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
kompatibilitás
Heathrow Scientific HS10050
Általános leírás
High speed centrifuge rotor for MagFuge.
Jogi információk
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)