EP5427000465
Eppendorf® Centrifuge 5430 G
knob, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
knob, incl. rotor FA-45-30-11
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427000465
Paraméterek
17500 rpm
30130 × g
technika/technikák
centrifugation: suitable
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Max. rotor capacity: 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
- Max. speed: 30,130 × g (17,500 rpm)
- Remarkable versatility with 12 different rotors
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
- 5 program keys for easy access to routine programs
- Saves up to 50 user-defined programs
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
- Eppendorf QuickLock – System for quickly opening and closing the rotor lid
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)