Fontos dokumentumok
EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
capacity 1 x 96 well PCR plate
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5825711009
technika/technikák
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with MTP/Flex bucket
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)