Fontos dokumentumok
EP5820717009
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15 mL conical tube, pack of 2
Szinonimák:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
capacity 1 x 15 mL conical tube
for use with aerosol-tight lid
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820717009 (Global)
parameter
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
technika/technikák
centrifugation: suitable
Átmérő
17 mm
kompatibilitás
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Általános leírás
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG