Fontos dokumentumok
EP5820718005
Adapter for Eppendorf® A-4-81 & FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7–15 mL tube, pack of 7
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.78
Jellemzők
capacity 1 x 7–15 mL tube
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 7
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5820718005 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with Rotor A-4-81 with bucket for 7 x 50 mL conical tubes
for use with Rotor FA-45-6-30
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)