Fontos dokumentumok
EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
material
round bottom
Jellemzők
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804789008 (Global)
parameter
3,136 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
115 mm
Átmérő
13 mm
kompatibilitás
for use with 250 mL round buckets
Általános leírás
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)