EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Szinonimák:
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804746007 (Global)
parameter
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Economic swing-bucket Rotor
- The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF