Fontos dokumentumok
EP5804747003
Buckets for Eppendorf® S-4-72 Rotor
round, capacity 250 mL, pack of 4
About This Item
UNSPSC kód:
41103910
NACRES:
NB.82
material
round
kiszerelés
pack of 4
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804747003 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kapacitás
250 mL
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG