EP5810000010
Eppendorf® Centrifuge 5810 G
without rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Szinonimák:
centrifuge laboratory, lab centrifuge, micro centrifuge
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
Jellemzők
CE compliant
without rotor
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5810000010 (EU)
parameter
14000 rpm
20913 × g
technika/technikák
centrifugation: suitable
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 mL to 750 mL
- Plate rotors for centrifugation of all types of MTP, PCR, cell culture, or Deepwell Plates
- Fixed-angle rotors for high-speed applications in tubes from 0.2 mL to 85 mL
- High centrifugation speed of up to 20,913 × g (14,000 rpm)
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock caps and lids for easy, one-hand operation
- Centrifuge lid with soft-touch lid closure
- Low access height of 29 cm for easy loading and unloading of samples
- Quiet operation to improve your work environment
- Compact footprint saves valuable bench space
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)