Fontos dokumentumok
EP0030120094
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 2.0 mL, colorless, pack of 1000 ea
Szinonimák:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Méret kiválasztása
1 PKG
32 400,00 Ft
32 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
32 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
NACRES:
NB.11
32 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
Jellemzők
graduations
neck thread Push fit
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030120094
kapacitás
2.0 mL
Tulajdonságok és előnyök
  • The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
  • g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
  • The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
  • The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
  • Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
  • Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
Egyéb megjegyzések
Manufactured without mold release agents, softeners or biocides that can negatively affect the bioassays.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)