Fontos dokumentumok
EP0030122160
Eppendorf® Conical Tubes
sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, and DNA-free, pack of 500 ea (20 racks x 25 tubes)
Szinonimák:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Méret kiválasztása
500 EA
91 800,00 Ft
91 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 EA
91 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
91 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
neck thread External thread
pyrogen-, DNase-, RNase-, and DNA-free
kiszerelés
pack of 500 ea (20 racks x 25 tubes)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030122160
kapacitás
15 mL
cső átmérő
17 mm
Általános leírás
  • Eppendorf® conical tubes are manufactured from high-quality chemically resistant polypropylene (PP).
  • Ideal for most cell culture and cell biology applications.
  • High g-Safe centrifugation stability, and optimal sample and pellet visibility.
  • Ergonomic design - one-handed operation for easy opening/closing.
  • Free of detectable slip agents, plasticizers, and biocides ensure optimal sample integrity.
  • Pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free for convenient and safe cell culture applications.
  • Cap with flattened and grooved sides minimizes contamination and evaporation risks.
  • A large writing area on the tube facilitates accurate labeling.
  • Compatible with centrifuge rotors, mixers, and shakers.
Alkalmazás
  • Sample preparation in microbiology and molecular biology labs
  • Large volume storage of samples and solutions.
  • Preparation of mastermixes and buffers.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)