Merck
EP0030123611
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
Forensic DNA Grade, volume 1.5 mL, pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
Szinonimák:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
500 EA
14 700,00 Ft
14 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
cap (Safe-Lock lid)
colorless
polypropylene
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Forensic DNA Grade
kiszerelés
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030123611
Paraméterek
30,000 × g max. RCF
térfogat
1.5 mL
idegen aktivitás
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase
PCR inhibitors, human DNA, DNase, RNase, free
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 3
Ez a tétel
EP0030123620EP0030123603
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030123611
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030123620
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030123603
material
cap (Safe-Lock lid), polypropylene , colorless
material
cap (Safe-Lock lid), colorless , polypropylene
material
cap (Safe-Lock lid), colorless , polypropylene
parameter
30,000 × g max. RCF
parameter
30,000 × g max. RCF
parameter
30,000 × g max. RCF
packaging
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
packaging
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
packaging
pack of 500 tubes (10 bags x 50 pcs.)
feature
Forensic DNA Grade
feature
Forensic DNA Grade
feature
Forensic DNA Grade
Általános leírás
Eppendorf® Forensic DNA Grade products comply with the sophisticated requirements of forensic DNA laboratories such as promoting automation to minimize the contact between the handler and product, adhering to strict cleaning procedures and protocols, and positive air pressure that blocks the intrusion of dust. It mainly focuses on the prevention of contamination in forensic DNA analysis. Eppendorf Forensic DNA Grade products are suitable for sample processing, DNA extraction, sample storage, and polymerase chain reaction (PCR) setup.
Tulajdonságok és előnyök
  • Unintentional lid opening during incubation and storage is prevented due to the hinged
  • Eppendorf Safe-Lock lid Tubes are manufactured without biocides, plasticizers, or slip agents that studies have shown can leach out and contaminate samples
  • The tubes are composed of polypropylene that shows resistance to chemicals, extreme temperatures, and mechanical stress
  • The lid sealing enables minimal evaporation during long-term storage of samples
  • Autoclavable at at 121°C for 20 min
  • Functions between -86 °C to 100 °C
  • Large frosted lid and surface on the side for labeling
  • Centrifugation stability up to 30,000 × g averts sample loss due to tube breakage and provides safety while using hazardous samples
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)