Fontos dokumentumok
EP0030108302
Eppendorf® LoBind microcentrifuge tubes
protein, 5.0 mL, colorless, pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
Szinonimák:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Méret kiválasztása
100 EA
22 700,00 Ft
22 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
22 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.22
22 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
protein
kiszerelés
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030108302
mérési tartomány
5.0 mL
szín
colorless
Általános leírás
  • Eppendorf® Protein LoBind microcentrifuge tubes are made of high-quality chemically resistant polypropylene (PP).
  • LoBind material ensures minimized sample-to–surface binding for optimal product recovery.
  • PCR clean purity grade - Free from detectable human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Silicone-free tubes to minimize the risk of sample interference.
  • Features an ergonomic lid to prevent evaporation.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)