EMU056071
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mavs
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
TAGGAAGCCCTGAGCCACTAGCCACCCAGCAGCCCCAAGAAGAGGAAGAACATTGTGCCAGTTCAATGCCCTGGGCTAAGTGGCTTGGGGCCACCAGTGCACTCTTGGCTGTATTCCTGGCAGTGATGCTGTACCGTAGTAGGCGCCTGGCCCAGTGAAGCCTCAGCTGTATGCTGTTCTCTTGCTCAGTTCTGCCAAGCATGTTCTCTAGGCTTGGGCTAGTAGAGGCTGAGTCAGAGAAACTTAAATATGGCGAGGTCCACTGAGCTATCCAGGTAGATAGCTACACCAAGACGTCATCACTGTTGGGTGGGGGAGAGACATTGTTTTATCCTGGTTCATATGTCATCTTCTGGTCTTCAGCTTTTGGAGGCACTGTGTTACCTCCATTGCTCCTGACCTGCCCACGTGGCAGTGTAAGAGTTCATGCTCTGTGCTCCTAAGGAGGTATCTCCACCAGCTTTATCCCTGTTGGCCCAAGCCTGAAGATGAGGAG
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... MAVS(228607) , D430028G21Rik(228607)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.