EMU017701
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prelp
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GGAACTTGGAACAGCTGAGGCTGAGCCAGAACCTCATTTCCAGGATCCCGCCCGGAGTGTTCAGCAAGCTGGAGAACCTGCTGCTCCTGGATCTGCAGCACAATCGGCTGAGCGACGGCGTCTTCAAGGCCGACACCTTCCAGGGCCTCAAAAACCTCATGCAGCTCAATCTAGCCCACAACATCCTGAGAAAGATGCCCCCCAAAGTCCCCCAAGCCATCCACCAGCTCTACCTGGATAGCAACAAGATCGAGACCATCCCCAACGGGTACTTCAAGGACTTCCCCAACCTGGCCTTCATCCGCATGAACTACAACAAACTGTCAGATCGCGGGCTCCCCAAGAACTCCTTCGACATCTCCAACTTGCTGGTGCTCCACCTGTCTCACAACAAGATCAGCAACGTGCCGGCCATCAGCAACAAGCTGGAACAC
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... PRELP(116847) , Prelp(116847)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.