Fontos dokumentumok
EHU224441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CLDN4
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CCTGCCCTGTGCTTCATTAGCCGGTCAACAGATCCATCTCAAATACCTCCCATGGGTACTCACTGATTGCTTTAACCCAAACCATGGCACTCTTGAAGACTTTCCCTCAGGAAGCTCAAGGACTATGCATCCTTCTGGGTCAGAACTGGACACACAGCCACCAGTGCTGGACAATGGCGGCGGCTCAGGGACACACTGGAGCCCTGGCCCCTGCAGAGCTCCCAGCATGGTTGGGAAGAGAGATGCAAAATGACCACACGGCGGGTGAGGAGGAGCTCCCTCGGTGCGGCTGGGATGAGCCCTAGACACTCTCAATCACCCCCACGATGACCCCTTCCCAGAGGTCCCCTCAGTCATCTGCCCTGAACCAAGCTCTTCCTGATCCTAGACCCTCCACCCTCCCTCTATCTTCCAGGGCTTGGTGACATTCCAGGCAGAAATTTCTGACCCTTTTACTTTGGTCCCTCCCTCCCCAGCCCAGTCTCTGGTCAAACTGGATTCCTGGCTGTTC
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CLDN4(1364)
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)