AB2256
Anti-GABA B Receptor R1 Antibody
serum, from guinea pig
Szinonimák:
GABA-B receptor, GABA-B receptor 1, GABAB, subunit 1c, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1, gamma-aminobutyric acid B receptor 1, seven transmembrane helix receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Gabbr1(54393)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
interaction w/ ATF4
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain lysates
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1